Przejdź do
1.02004
Kadm
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Synonim(y):
Cadmium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
UNSPSC Code:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Metal can
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0005% Hg (Mercury), ≤0.001% Cu (Copper), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.001% Zn (Zinc), ≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
solubility
insoluble 8.2 mg/L
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cd+2]
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02001265330414891
Cadmium granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Supelco
1.02004
Cadmium
Cadmium coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Supelco
1.02001
Cadmium
form
solid
form
solid
form
granular
form
granular
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
321 °C
mp
321 °C
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Analysis Note
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Hg (Rtęć): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-43-9
CAS No.
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102004025004022536027487