Przejdź do
1.01947
Brom
99.9999 Suprapur®
Synonim(y):
Bromine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.81
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
231-778-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.9999%
Form:
liquid
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
233 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.9999%
form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubility
35 g/L
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
General description
99,9999 Suprapur®
Application
Brom 99,9999 Suprapur®. CAS 7726-95-6, masa molowa 159,81 g/mol.
Analysis Note
Czystość (metaliczna)≥ 99.9999 %Test (jodometryczny)≥ 99.8 %Chlor (Cl)≤ 500 ppmJod (I)≤ 10 ppmSiarczan (SO₄)≤ 5 ppmAg (srebro)≤ 0,0010 ppmAl (Aluminium)≤ 0,0050 ppmAu (Złoto)≤ 0,0050 ppmBa (Bar)≤ 0,0050 ppmBe (beryl)≤ 0,0010 ppmBi (bizmut)≤ 0,0050 ppmCa (Wapń)≤ 0,030 ppmCd (Kadm)≤ 0,0010 ppmCo (Kobalt)≤ 0,0010 ppmCr (Chrom)≤ 0,0010 ppmCu (Miedź)≤ 0,0010 ppmFe (Żelazo)≤ 0,010 ppmGa (Gal)≤ 0,0050 ppmIn (Indium)≤ 0,0020 ppmK (Potas)≤ 0,020 ppmLi (Lit)≤ 0,0010 ppmMg (Magnez)≤ 0,0050 ppmMn (Mangan)≤ 0,0010 ppmMo (molibden)≤ 0,0010 ppmNa (Sód)≤ 0,050 ppmNi (Nikiel)≤ 0,0020 ppmPb (Ołów)≤ 0,0020 ppmSn (Cyna)≤ 0,0050 ppmSr (stront)≤ 0,0010 ppmTi (Tytan)≤ 0,0010 ppmTl (Tal)≤ 0,0020 ppmV (Wanad)≤ 0,0010 ppmZn (cynk)≤ 0,0050 ppmZr (cyrkon)≤ 0,0010 ppmSubstancje nielotne≤ 10 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.019481.019458.20171
Brom 99.9999 Suprapur®
Supelco
1.01947
Brom
Brom for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01948
Brom
Brom extra pure
Supelco
1.01945
Brom
assay
99.9999%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
35 g/L
solubility
35 g/L
solubility
35 g/L
solubility
35 g/L
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
58.8 °C/1013 hPa
bp
58.8 °C/1013 hPa
bp
58.8 °C/1013 hPa
bp
58.8 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brom
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c