Merck
1.01771
FAM Benzyna
DIN 51635
Synonim(y):
Petroleum ether
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352401
Bp:
65 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
10 hPa ( 20 °C)
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-8.3 % (v/v)
impurities
≤0.002% Non volatile matter, ≤0.1% Aromatics (as benzene), ≤5% n-Hexane (GC)
non-volatile residue (NVR)
≤0.002%
color
APHA: ≤10
bp
65 °C/1013 hPa
mp
<-30 °C
transition temp
flash point -26 °C
solubility
slightly soluble
density
0.76 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Kolor: ≤ 10 Hazen
Gęstość (15°C/DIN 51757): 0,690 - 0,710
Zakres wrzenia (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95% (v/v)
Punkt anilinowy (DIN ISO 2977): 59,0 - 61,0 °C
Aromaty (jako benzen): ≤ 0,1 %
n-Heksan (GC): ≤ 5,0 %
Substancje nielotne: ≤ 0,002 %.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-14.8 °F
flash_point_c
-26 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101771602504022536024707
101771500004022536024677
101771100004022536024646