Merck
1.01118
Benzoesan amonu
EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
EC Index Number:
217-468-9
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (perchloric acid titration)
Form:
solid
Solubility:
200 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
825 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
solubility
200 g/L
density
1.26 g/cm3 at 25 °C
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
InChI key
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 98,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (10 %; woda): 6,0 - 8,0
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Substancja utleniająca: przechodzi test
Rozpuszczalniki resztkowe (Ph Eur/ICH): wykluczone w procesie produkcji
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesan amonu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101118100004022536016269
101118905004022536016276