Przejdź do
1.00996
1-Propanol
EMPLURA®
Synonim(y):
Alkohol n-propylowy, propan-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
612,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.002% Free acid (as propionic acid), ≤0.1% Methanol (GC), ≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Bezkontaktowa multidiagnostyczna spektroskopia NMR/dielektryczna in situ: W badaniu omówiono zastosowanie 1-Propanolu w opracowywaniu bezkontaktowych technik diagnostycznych, korzystnych dla chemików i materiałoznawców zajmujących się metodologiami analitycznymi i diagnostycznymi (Morais et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): odpowiada
Wolny kwas (jako kwas propionowy): ≤ 0,002 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,803 - 0,804
Metanol (GC): ≤ 0,1 %
Substancje łatwo zwęglające się: zgodne
Woda: ≤ 0,20 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
100997PHR1208101024
description
EMPLURA®
description
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
for liquid chromatography LiChrosolv®
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
autoignition temp.
360 °C
autoignition temp.
700 °F
autoignition temp.
360 °C
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
bp
97 °C (lit.)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)