Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 480,00 zł |
20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
480,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
460 °C (DIN 51794)
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
~4 μm (d50)
mp
140-160 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Consistent functionality and performance
- Vegetable origin for minimal regulatory effort
- Specified particle size and surface area for a reliable performance
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (Calcium stearate vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC | description (MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC | description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 421 | description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency JP, NF, Ph. Eur. |
| form fine powder | form fine powder | form fine powder | form fine powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 140-160 °C | mp 140 °C | mp 164-169 °C | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia