Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.94
EC Index Number:
215-204-7
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Assay:
≥99.0% (precipitation titration)
Form:
solid
Solubility:
0.49 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (precipitation titration)
form
solid
potency
2689 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
solubility
0.49 g/L
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.002%, N: ≤0.001%, NH4+: ≤0.01%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
General description
ekstra czysty
Analysis Note
Test (miareczkowanie precypitacyjne)≥ 99.0 %Chlorek (Cl)≤ 0.005 %Fosforan, arsenian, krzemian (jako PO₄)≤ 0.002 %Siarczan (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Żelazo)≤ 0.002 %NH₄ (amon)≤ 0.01 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek molibdenu(VI)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1004010250 | 04022536006161 |