Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
4 x 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 680,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 73 400,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 73 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
343,00 zł
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution 50%, EMPROVE® EXPERT
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT | description Suprapur® | description for analysis EMSURE® | description EMPROVE® EXPERT |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line EMSURE® | product line EMPROVE® EXPERT |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit |
| pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH 13.8 (20 °C in H2O) |
| bp 135 °C/1013 hPa | bp - | bp 135 °C/1013 hPa | bp - |
| vapor pressure 2 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 2 hPa ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution 50%
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia