Przejdź do
1.00089
Ogniwa i akcesoria do fotometrycznego oznaczania chloru
Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
435,00 zł
326,25 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
326,25 zł
Cena katalogowa435,00 złZaoszczędź 25%
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Oferujemy odczynniki luzem Spectroquant® do oznaczania wolnego i całkowitego chloru. Ten artykuł zawiera całe wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia testu.
  • 25 pustych okrągłych kuwet (średnica zewnętrzna 16 mm) z kodem kreskowym (dla zakresu pomiarowego 0,03 - 6,00 mg/l Cl2)
  • 1 biała mikroszpatułka (dla zakresu pomiarowego 0,010 - 1,000 mg/l Cl2)
  • 1 AutoSelector (dla zakresu pomiarowego 0,010 - 1,000 mg/l Cl2)
  • 1 ulotka dołączona do opakowania Należy zakupić razem z pojedynczymi odczynnikami 1.00086, 1.00087 (plus 1.00088 dla chloru całkowitego). Więcej informacji można znaleźć w ulotce z instrukcją.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.000871.000861.00088
description
Spectroquant®
description
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 for free chlorine: Cl2-1 and Cl2-2, for total chlorine: Cl2-1, Cl2-2, and Cl2-3 Spectroquant®
description
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 for free chlorine: Cl2-1 and Cl2-2, for total chlorine: Cl2-1, Cl2-2, and Cl2-3 Spectroquant®
description
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 for free chlorine: Cl2-1 and Cl2-2, for total chlorine: Cl2-1, Cl2-2, and Cl2-3 Spectroquant®
detection method
photometric
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
product line
-
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)