Merck
09-827
Przeciwciało anty-HDAC11
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
deacetylaza histonowa 11
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
rat ... Hdac11(297453)
General description
39 kDa
HDAC11 jest odpowiedzialna za deacetylację reszt lizyny na N-końcowej części histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Deacetylacja histonów jest markerem represji epigenetycznej i odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i rozwoju. Deacetylazy histonowe działają poprzez tworzenie dużych kompleksów wielobiałkowych. Głównie jądrowa HDAC11, która oddziałuje z HDAC6, ulega słabej ekspresji w większości tkanek, a silnej w mózgu, sercu, mięśniach szkieletowych, nerkach i jądrach. Jego aktywność jest hamowana przez trapoxin, znany inhibitor deacetylazy histonowej.
Immunogen
Epitop: Aminokwas: 228-246
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu HDAC11 w aminokwasach 228-246.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło HDAC11 na 10 µg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-HDAC11 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania HDAC11 znanego również jako deacetylaza histonowa 11 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje HDAC11.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Evaluated by Western Blot in human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.05 µg/ml of this antibody detected HDAC11 on 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-HDAC11
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks