Kluczowe dokumenty
09-466
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-CrkL (Tyr207)
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
1880,00 zł
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr207)
informacje o genach
human ... CRKL(1399)
Opis ogólny
CRKL należy do rodziny białek adaptorowych zawierających domeny SH2/SH3, które łączą się z białkami efektorowymi, w tym p130CAS, SOS, Abl i Arg. CRKL odgrywa rolę w pośredniczeniu w migracji komórek zależnej od integryny i Rac oraz w aktywacji JNK zależnej od Ras. Białko to jest również zaangażowane w aktywację komórek T. Wiadomo, że fosforylacja CrkL na Tyr207 jest skorelowana z jego hamowaniem.
Specyficzność
Rozpoznaje CrkL tylko wtedy, gdy jest fosforylowana na Tyr207.
Immunogen
Syntetyczny peptyd KLH zawierający i obejmujący Tyr 207 ludzkiego CrkL.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj fosfo-CrkL (Tyr207) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-CrkL (Tyr207) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Routinely evaluated by western blot on K563 cell lysates.
Opis wartości docelowych
39 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze do przechowywania zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu w 50% glicerolu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
K562
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2