Merck
09-454
Przeciwciało anty-Dock2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
dedyktor cytokinezy 2, dedyktor cytokinezy 2
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Dock2, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, primate, horse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... DOCK2(1794)
Analysis Note
Kontrola
Lizat śledziony myszy
Evaluated by Western blot on mouse spleen lysate 0.5 μg/mL of Anti-DOCK2 at 1 mg/mL.
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
Western Blotting; Anti-Dock2 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Dock2 do stosowania w WB
Immunohistochemia (skrawki mrożone): Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła DOCK2 w zamrożonych skrawkach tkanek mózgu myszy i człowieka (Cimino, PJ et al. (2009). Am. J. Pathol. 175(4); 1622-1630)
Biochem/physiol Actions
09-454 rozpoznaje mysi DOCK2.
Przewiduje się, że reaguje krzyżowo z ludźmi, końmi i naczelnymi, w oparciu o 93% homologii sekwencji (13/14 aa). Sekwencja jest w 85,7% homologiczna u szczura. Reaktywność z innymi gatunkami nie została przetestowana.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
180 kDa
Dock2 (Dedicator of cytokinesis 2), jest dużym białkiem zaangażowanym w wewnątrzkomórkowe sieci sygnalizacyjne i członkiem podrodziny DOCK-A, która funkcjonuje jako aktywatory małych białek G. Dock2 specyficznie aktywuje izoformy małego białka G Rac i wydaje się ulegać specyficznej ekspresji w leukocytach. Komórki te wyrażają zarówno Rac1, jak i Rac2, a wykazano, że Dock2 wiąże i promuje wymianę nukleotydów na obu tych izoformach. (Nishihara, 1999)
Immunogen
Epitop: Region wewnętrzny
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH w pobliżu aminokwasu 1730, w wewnętrznym regionie mysiego DOCK2.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Oczyszczono w PBS zawierającym 0,05% NaN3.
Peptyd oczyszczony metodą powinowactwa
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
César Nombela-Arrieta et al.
The Journal of experimental medicine, 204(3), 497-510 (2007-02-28)
Recent observations using multiphoton intravital microscopy (MP-IVM) have uncovered an unexpectedly high lymphocyte motility within peripheral lymph nodes (PLNs). Lymphocyte-expressed intracellular signaling molecules governing interstitial movement remain largely unknown. Here, we used MP-IVM of murine PLNs to examine interstitial motility
DOCK2 is a microglial specific regulator of central nervous system innate immunity found in normal and Alzheimer's disease brain.
Cimino, PJ; Sokal, I; Leverenz, J; Fukui, Y; Montine, TJ
The American Journal of Pathology null
Addendum: defective Dock2 expression in a subset of ASC-deficient mouse lines.
Sirish K Ippagunta,R K Subbarao Malireddi,Patrick J Shaw,Geoffrey A Neale et al.
Nature Immunology null
Miho Ushijima et al.
Frontiers in immunology, 9, 243-243 (2018-03-06)
A hallmark of humoral immune responses is the production of antibodies. This process involves a complex cascade of molecular and cellular interactions, including recognition of specific antigen by the B cell receptor (BCR), which triggers activation of B cells and
Xia Guo et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 43(6), e210-e217 (2023-04-07)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a potentially lethal disease that lacks pharmacological treatment. Degradation of extracellular matrix proteins, especially elastin laminae, is the hallmark for AAA development. DOCK2 (dedicator of cytokinesis 2) has shown proinflammatory effects in several inflammatory diseases