Merck
09-412
Przeciwciało anty-ISG15/UCRP
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-ISG15/UCRP, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... ISG15(9636)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom 85-101 ludzkiego ISG15.
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Wykryj ISG15/UCRP za pomocą tego przeciwciała anty-ISG15/UCRP zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało 09-412 rozpoznaje kilku członków rodziny ubikwitynopodobnych (Ubl), w tym ubikwitynę, SUMO-1, SUMO-2, SUMO-3, Nedd8, FAT10, Ubl5, Urm1 i Fub1. Przeciwciało to nie wykazuje reaktywności krzyżowej z żadnym z tych Ubls w postaci rekombinowanej podczas Western blotting w zastosowanych warunkach.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
18 kDa
ISG15 (zwany również białkiem reagującym krzyżowo z ubikwityną (UCRP) ze względu na jego krzyżową reaktywność z przeciwciałami ubikwityny) został pierwotnie zidentyfikowany jako gen stymulowany interferonem (ISG), którego ekspresja jest silnie indukowana po leczeniu interferonem. ISG15 zawiera dwie domeny homologii ubikwityny w tandemie i wykazuje ~30% identyczności z ubikwityną. W przeciwieństwie do ubikwityny, która jest prawie w 100% homologiczna między gatunkami, ISG15 jest konserwowana tylko w rozproszonych regionach. Homologia wśród pięciu zidentyfikowanych białek ISG15 ssaków wynosi tylko około 47%. Podobnie jak inne ubikwityny, ISG15 jest syntetyzowana jako forma prekursorowa o masie 17 kDa i przetwarzana do białka o masie 15 kDa przez specyficzną proteazę w celu odsłonięcia reszt di-glicyny na końcu karboksylowym, co ma kluczowe znaczenie dla późniejszej koniugacji z białkami docelowymi.
Physical form
100 µL oczyszczonego przez wytrącanie soli i immunochromatografię peptydu w PBS zawierającym 0,01 M azydku sodu. Rozcieńczyć do stężenia roboczego solą fizjologiczną buforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4 i 1% normalnej surowicy koziej (jeśli ma być użyte kozie przeciwciało łącznikowe przeciw królikowi IgG).
Format: Oczyszczony
Opady soli
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki przez okres do 12 miesięcy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C E Samuel
Clinical microbiology reviews, 14(4), 778-809 (2001-10-05)
Tremendous progress has been made in understanding the molecular basis of the antiviral actions of interferons (IFNs), as well as strategies evolved by viruses to antagonize the actions of IFNs. Furthermore, advances made while elucidating the IFN system have contributed
Lin Sang et al.
Pharmacology, 101(5-6), 322-329 (2018-04-06)
Cervical cancer (CC) is one of the most common gynecological malignancies, and metastasis limits the use of surgical resection. Metapristone (MIF) was reported to suppress the proliferation and migration of several cancer cells. Exosomes play a variety of roles in