Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSMB5(5693)
General description
22 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom 194-207 ludzkiej podjednostki β5 proteasomu sprzężony z KLH.
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
To przeciwciało przeciwko podjednostce β5 proteasomu 20S jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania podjednostki β5 proteasomu 20S.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podjednostkę β5 proteasomu
Physical form
100 µl oczyszczonego preparatu surowicy odpornościowej w PBS zawierającym 0,09% azydku sodu. Rozcieńczyć do stężenia roboczego solą fizjologiczną buforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4.
surowica odpornościowa
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki do 12 miesięcy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Cyriel S Olie et al.
iScience, 12, 318-332 (2019-02-11)
Reduced poly(A)-binding protein nuclear 1 (PABPN1) levels cause aging-associated muscle wasting. PABPN1 is a multifunctional regulator of mRNA processing. To elucidate the molecular mechanisms causing PABPN1-mediated muscle wasting, we compared the transcriptome with the proteome in mouse muscles expressing short
Muhammad Riaz et al.
PLoS genetics, 12(5), e1006031-e1006031 (2016-05-07)
Poly(A) Binding Protein Nuclear 1 (PABPN1) is a multifunctional regulator of mRNA processing, and its expression levels specifically decline in aging muscles. An expansion mutation in PABPN1 is the genetic cause of oculopharyngeal muscle dystrophy (OPMD), a late onset and
K Tanaka et al.
Molecular biology reports, 24(1-2), 3-11 (1997-03-01)
The 26S proteasome is an eukaryotic ATP-dependent, dumbbell-shaped protease complex with a molecular mass of approximately 2000 kDa. It consists of a central 20S proteasome, functioning as a catalytic machine, and two large V-shaped terminal modules, having possible regulatory roles
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 09-278 | 04053252329722 |