Merck
09-126
Przeciwciało anty-Tribbles-1
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRIB1(10221)
General description
41 kDa
Rodzina białek Tribbles to białka kinazopodobne, które zawierają domenę kinazopodobną, ale brakuje im domeny katalitycznej lub domeny interakcji białko-białko (2). Uważa się, że regulują one przetwarzanie sygnałów dla różnych szlaków, w tym MAPK, Akt i NFkB, które są zaangażowane w różne aspekty rozwoju, cukrzycy i raka (1,2,3). Stwierdzono, że ich udział reguluje wiele szlaków, w tym mitozę, aktywację komórek i apoptozę. Są one rodziną składającą się z trzech członków rodziny. Tribbles-1 (TRIB1, SKIP1, białko indukowane przez receptor sprzężony z białkiem G i fosfoproteina regulowana przez szlaki mitogenne) jest modulatorem działania MAPK. Wykazano, że bezpośrednio oddziałuje z kinazami MEK1 i MKK4 odpowiednio Erk i JNK(1). Wykazano, że Tribble-2 (Trib2, TRB2) oddziałuje z Akt(2). Wykazano, że Tribbles-3 (TRIB3, TRB3. NIPK, SKIP3) oddziałuje z Akt i czynnikami transkrypcyjnymi ATF4 i NFkB p65 (RelA). Uważa się, że interakcja z RelA jest negatywną regulacją. Co ciekawe, doniesiono, że reguluje aktywację Akt poprzez insulinę (3).
Immunogen
Syntetyczny liniowy peptyd sprzężony z KLH skierowany przeciwko regionowi N-końcowej części Tribbles-1.
Application
To przeciwciało anty-Tribbles-1 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania Tribbles-1.
Biochem/physiol Actions
Tribbles-1
Physical form
100 μg w 100 μl oczyszczonej przez powinowactwo surowicy króliczej w buforze do przechowywania zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Kontrola
HeLa
routinely evaluated by western blot on lysate from HeLa cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaori Tsuzuki et al.
FEBS letters, 593(3), 369-380 (2018-12-18)
Tribbles related homolog 1 is the mammalian ortholog of Tribbles, which controls cell division and migration during development in Drosophila. TRB1 is a pseudokinase and functions as a scaffold protein. Recent findings suggest that TRB1 plays important roles in hepatic
Jessica M Johnston et al.
Science advances, 5(10), eaax9183-eaax9183 (2019-11-07)
Macrophages drive atherosclerotic plaque progression and rupture; hence, attenuating their atherosclerosis-inducing properties holds promise for reducing coronary heart disease (CHD). Recent studies in mouse models have demonstrated that Tribbles 1 (Trib1) regulates macrophage phenotype and shows that Trib1 deficiency increases
Hye Youn Sung et al.
Biology, 1(1), 43-57 (2012-01-01)
Development of the atherosclerotic plaque involves a complex interplay between a number of cell types and an extensive inter-cellular communication via cell bound as well as soluble mediators. The family of tribbles proteins has recently been identified as novel controllers