Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (immunogen homology)
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys694)
Gene Information
human ... GALNT16(57452)
General description
90 kDa obliczone
STAT5B (signal transducers and activators of transcription 5b) kontroluje ekspresję genów wczesnej odpowiedzi i bierze udział w sygnalizacji cytokin. Badania powiązały to białko z hamowaniem sygnalizacji za pośrednictwem NFkappaB. Dodatkowe badania wykazały związek STAT5B z regulacją laktacji i wzrostu, wydajnością i kontrolą funkcji adipocytów. Konstytutywnie aktywna ekspresja STAT5B jest często obserwowana w wielu białaczkach i guzach litych.
Immunogen
Epitop: Acetylowana Lys694
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiemu STAT5B acetylowanemu w Lys694.
Application
Przeciwciało anty-acetylowe STAT5B (Lys694) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania acetylowego STAT5B (Lys694) znanego również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5B i zostało zatwierdzone w DB i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje STAT5B acetylowany w Lys694.
Analysis Note
Evaluated by Dot Blot in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAT5B in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAT5B in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins