Merck
07-981
Przeciwciało anty-Cbx7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
chromobox homolog 7, białko chromobox homolog 7
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX7(23492)
General description
Homolog białka chromobox 7 (Cbx7) jest członkiem rodziny białek chromobox ssaków. Jako składnik kompleksu represyjnego Polycomb 1 (PRC1), Cbx7 bierze udział w utrzymaniu i przedłużaniu żywotności hodowanych komórek nabłonkowych i wykazano, że działa niezależnie od BMI-1 w represji INK4a/ARF, znanego locus supresora nowotworu. Cbx7 jest również w stanie regulować długość życia komórek poprzez utrzymywanie represji CDKN2A. Badania wykazały, że Cbx7 jest regulowany w górę w chłoniaku grudkowym, co sugeruje potencjał jako ludzkiego onkogenu.
~21 kDa. Niespecyficzne pasmo przy ~ 44 kDa i może być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi mysiego Cbx7.
Application
Analiza Western Blot (Snap i.d.): 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Cbx7 na 10 µg lizatów ludzkich i mysich embrionalnych komórek macierzystych.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-Cbx7 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania homologu białka Chromobox 7 (Cbx7) znanego również jako homolog białka hromobox 7 i zostało zatwierdzone w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Cbx7 na C-końcu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mysich zarodkowych komórek macierzystych
Evaluated by Western Blot in mouse embryonic stem cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Cbx7 on 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth S Jaensch et al.
Molecular cell, 81(22), 4677-4691 (2021-10-13)
The CBX family of proteins is central to proper mammalian development via key roles in Polycomb-mediated maintenance of repression. CBX proteins in differentiated lineages have chromatin compaction and phase separation activities that might contribute to maintaining repressed chromatin. The predominant
Eleanor Glancy et al.
Molecular cell, 83(9), 1393-1411 (2023-04-09)
Polycomb repressive complex 2 (PRC2) mediates H3K27me3 deposition, which is thought to recruit canonical PRC1 (cPRC1) via chromodomain-containing CBX proteins to promote stable repression of developmental genes. PRC2 forms two major subcomplexes, PRC2.1 and PRC2.2, but their specific roles remain
Junghyun L Suh et al.
Cell chemical biology, 29(4), 555-571 (2021-10-30)
Canonical targeting of Polycomb repressive complex 1 (PRC1) to repress developmental genes is mediated by cell-type-specific, paralogous chromobox (CBX) proteins (CBX2, 4, 6, 7, and 8). Based on their central role in silencing and their dysregulation associated with human disease