Merck
07-692
Przeciwciało anty-Sar1
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ROR1(4919)
General description
Pan 21kDa
Immunogen
Skoniugowany z KLH, syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 46-62 (CKDDRLGQHVPTLHPTSE) ludzkiego Sar1 (izoformy a i b), z N-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Białka G
Kinazy i fosfatazy
Wykrywaj Sar1 przy użyciu tego przeciwciała anty-Sar1 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Sar1
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from 3T3/A31 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The intracellular transport of chylomicrons requires the small GTPase, Sar1b.
Shoulders, Carol C, et al.
Current Opinion in Lipidology, 15, 191-197 (2004)
Bethan Jones et al.
Nature genetics, 34(1), 29-31 (2003-04-15)
Dietary fat is an important source of nutrition. Here we identify eight mutations in SARA2 that are associated with three severe disorders of fat malabsorption. The Sar1 family of proteins initiates the intracellular transport of proteins in COPII (coat protein)-coated
François-Xavier Campbell-Valois et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(7), M111-M111 (2012-03-20)
Phagosomes, by killing and degrading pathogens for antigen presentation, are organelles implicated in key aspects of innate and adaptive immunity. Although it has been well established that phagosomes consist of membranes from the plasma membrane, endosomes, and lysosomes, the notion