Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
canine, monkey, human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MANSC4(100287284)
General description
60kDa
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 287-304 białka wiążącego kwas nukleinowy związanego z psim ZO-1 (ZONAB)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-ZONAB wykrywa poziom ZONAB i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
ZONAB
Physical form
Serum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Paul Frankel et al.
The EMBO journal, 24(1), 54-62 (2004-12-14)
Ral proteins are members of the Ras superfamily of small GTPases and are involved in signalling pathways for actin cytoskeleton remodelling, cell cycle control, cellular transformation and vesicle transport. To identify novel RalA effector proteins, we used the reverse Ras
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-684 | 04053252325083 |