Merck
07-667
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-APPI, Anty-AD1, Anty-CTFgamma, Anty-CVAP, Anty-PN-II, Anty-PN2, Anty-PreA4, Anty-alfa-sAPP
Wybierz wielkość
100 μL
2290,00 zł
2290,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1151
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-APP, Upstate®, from rabbit
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... APP(351)
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MAB348-AF555AB5076MAB5208
clone
polyclonal
clone
22C11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
AB10, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
canine, human, mouse, rat, porcine, monkey, fish
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, monkey, bovine
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-APP wykrywa poziom APP i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
APP
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
110kDa
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 44-61 ludzkiego białka prekursorowego amyloidu (APP)
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CSF markers for Alzheimer's disease: total tau, phospho-tau and Abeta42.
Andreasen, Niels, et al.
The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 4, 147-155 (2003)
Distinct presenilin-dependent and presenilin-independent gamma-secretases are responsible for total cellular Abeta production.
Wilson, Christina A, et al.
Journal of Neuroscience Research, 74, 361-369 (2003)
Structure and function of amyloid in Alzheimer's disease.
Morgan, Carlos, et al.
Progress in Neurobiology, 74, 323-349 (2004)
Role of acyl-coenzyme a: cholesterol acyltransferase activity in the processing of the amyloid precursor protein.
Puglielli, Luigi, et al.
Journal of Molecular Neuroscience, 24, 93-96 (2004)
Ubiquitin over-expression phenotypes and ubiquitin gene molecular misreading during aging in Drosophila melanogaster.
Hoe, N; Huang, CM; Landis, G; Verhage, M; Ford, D; Yang, J; van Leeuwen, FW; Tower, J
Aging null
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus