Merck
07-617
Przeciwciało anty-mGluR1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-GPRC1A, Anty-MGLU1, Anty-MGLUR1, Anty-PP1R85, Anty-SCA44, Anty-SCAR13
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRM1(2911)
General description
142kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 1180-1199 (C-PNVTYASVILRDYKQSSSTL) szczurzego mGluR1
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-mGluR1 wykrywa poziom mGluR1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z człowiekiem i myszą na podstawie homologii sekwencji
mGluR1
Physical form
0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on mGluR1 in rat brain microsomal preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-61704053252328862