Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAC2(5880)
General description
Zaobserwowano ~21 kDa. Obliczono 21,12/21,43 kDa (ludzka dojrzała/pro-forma) i 21,13/21,44 kDa (mysia dojrzała/pro-forma). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Związany z Ras substrat 2 toksyny botulinowej C3 (UniProt P15153; znany również jako GX, p21-Rac2, małe białko G) jest kodowany przez gen RAC2 (Gene ID 5880) u człowieka. Rodzina małych GTPaz Rho jest zaangażowana w wiele różnych funkcji komórkowych, takich jak polaryzacja komórek, transport pęcherzykowy i cykl komórkowy poprzez regulację wewnątrzkomórkowej dynamiki aktyny. U ssaków rodzina Rho obejmuje 22 członków, których można dalej podzielić na podrodzinę Rac (Rac1, Rac2, Rac3 i RhoG), podrodzinę Cdc42 (Cdc42, TC10, TCL, Chip i Wrch-1), podrodzinę RhoA (RhoA, RhoB i RhoC) oraz inne Rho-GTPazy (RhoE/Rnd3, RhoH/TTF, Rif, RhoBTB1, RhoBTB2, Miro-1, Miro-2, RhoD, Rnd1 i Rnd2). Rac1 i Rac2 wykazują wysoką homologię sekwencji (90%) i ulegają ekspresji w układzie krwiotwórczym, gdzie odgrywają kluczową rolę w pośredniczeniu w interakcjach między hematopoetycznymi komórkami macierzystymi (HSC) a ich mikrośrodowiskiem. Białka Rac przenoszą zdarzenia sygnalizacyjne na powierzchni komórki zainicjowane przez receptory kinazy tyrozynowej, receptory sprzężone z białkiem G i kontakty między komórkami, działając jako przełączniki molekularne, zmieniając się między nieaktywnym stanem związanym z GDP a aktywnym stanem związanym z GTP. Oprócz nakładających się funkcji, Rac1 i Rac2 pośredniczą również w unikalnych funkcjach poprzez interakcje z określonymi partnerami. Na przykład SAM50 i Metaxin1 należą do białek mitochondrialnych zidentyfikowanych jako specyficznie związane z Rac2. Według doniesień, hamowanie aktywności Rac skutecznie celuje w pierwotne ludzkie komórki AML i CML oraz zapobiega inicjacji choroby w różnych mysich modelach białaczki.
Immunogen
Rekombinowana ludzka proforma Rac2 pełnej długości znakowana GST.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Rac2 w ludzkich migdałkach, ludzkim jelicie cienkim i wycinkach tkanek śledziony myszy.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Wykryj Rac2 za pomocą tego króliczego poliklonalnego anty-Rac2, nr kat. Nr kat. 07-604-I, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne zostało wyhodowane przeciwko rekombinowanej pełnej długości ludzkiej pro-formie Rac2 (a.a. 1-192) i dlatego rozpoznaje zarówno pro-, jak i dojrzałą (a.a. 1-189) Rac2.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony metodą powinowactwa.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HL-60 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Rac2 in 10 µg of HL-60 human promyelocytic leukemia cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Rac2 in 10 µg of HL-60 human promyelocytic leukemia cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 07-604
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c