Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IKBKE(9641)
mouse ... Ikbke(56489)
General description
Pan 80kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 582-596 (SHLAKRLLQVFQEEC) ludzkiego IKKε
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Sygnalizacja immunologiczna
To przeciwciało anty-IKKε jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania IKKε.
Biochem/physiol Actions
IKKε
Physical form
0,1M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% roztworu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Stabilność przez 2 lata w temperaturze -20°
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-580 | 04053252472947 |