Merck
07-577
Przeciwciało anty-Stargazin/Cacng2, CT
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Podjednostka gamma-2 neuronalnego kanału wapniowego bramkowanego napięciem, kanał wapniowy zależny od napięcia, podjednostka gamma 2, podjednostka gamma-2 kanału wapniowego zależnego od napięcia
Wybierz wielkość
100 μG
2290,00 zł
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
26
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
mouse ... Cacng2(12300)
rat ... Cacng2(84347)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MABN863MAB13170WH0010368M1
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
8F9.1, monoclonal
clone
L57/46, monoclonal
clone
3E4, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
mouse ... Cacng2(12300)
rat ... Cacng2(84347)
Gene Information
human ... CACNA1C(775)
Gene Information
human ... CACNA1C(775)
rabbit ... Cacna1C(100101555)
Gene Information
human ... CACNG3(10368)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
General description
Stargazyna należy do grupy zwanej kanałami wapniowymi bramkowanymi napięciem (VGCC), które są obecne w większości komórek pobudliwych. Uważa się, że Stargazin stabilizuje kanał wapniowy w stanie nieaktywnym (zamkniętym).
Istnieje pięć typów kanałów wapniowych aktywowanych wysokim napięciem (L, N, P, Q i R) oraz jeden typ kanału aktywowanego niskim napięciem (T). Każdy z tych kanałów istnieje jako heteromultimer podjednostek a1, b, a2/d i g z funkcją kanału wapniowego aktywowanego napięciem przenoszoną przez podjednostki a. VGCC wywierają przestrzenną i czasową kontrolę nad komórkowymi stężeniami wapnia i służą do modulowania uwalniania neuroprzekaźników, wydzielania hormonów, skurczu mięśni, aktywności elektrycznej, metabolizmu i proliferacji komórek, ekspresji genów i przeżycia neuronów.
~36-39 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 305-323 (KDSKDSLHANTANRRTTPV) szczurzej Stargazin.
Application
Immunoprecypitacja:
2-5 µg tego przeciwciała zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji Stargazin w lizacie szczura P2.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Synapsa i biologia synaptyczna
To przeciwciało anty-Stargazin/Cacng2, CT jest zatwierdzone do stosowania w IC, IP, WB do wykrywania Stargazin/Cacng2.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszą na podstawie podobieństwa sekwencji.
Rozpoznaje Stargazin, MW ~36-39 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
Evaluated by western blot on RIPA lysates from rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Western Blot Analysis:
0.5-2.0 µg/mL of this antibody detected Stargazin in RIPA lysates from rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Yu et al.
Neuroscience, 178, 13-20 (2011-01-25)
Changes in AMPA receptors have been proposed to underlie changes in synaptic efficacy in hippocampus and other brain structures. Calpain activation has also been discussed as a potential mechanism to produce lasting modifications of synaptic structure and function. Stargazin is
Maureen G Price et al.
The Journal of biological chemistry, 280(20), 19711-19720 (2005-03-12)
Mutations in the Cacng2 gene encoding the neuronal transmembrane protein stargazin result in recessively inherited epilepsy and ataxia in "stargazer" mice. Functional studies suggest a dual role for stargazin, both as a modulatory gamma subunit for voltage-dependent calcium channels and
Nonchannel functions of the calcium channel gamma subunit: insight from research on the stargazer mutant.
Qiao, Xiaoxi and Meng, Hongdi
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 35, 661-670 (2003)
New transmembrane AMPA receptor regulatory protein isoform, gamma-7, differentially regulates AMPA receptors.
Kato, AS; Zhou, W; Milstein, AD; Knierman, MD; Siuda, ER; Dotzlaf, JE; Yu, H; Hale et al.
The Journal of Neuroscience null
Mohammad I K Hamad et al.
Development (Cambridge, England), 141(8), 1737-1748 (2014-03-29)
The ionotropic α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate glutamate receptors (AMPARs) have been implicated in the establishment of dendritic architecture. The transmembrane AMPA receptor regulatory proteins (TARPs) regulate AMPAR function and trafficking into synaptic membranes. In the current study, we employ type I and