Merck
07-505
Przeciwciało anty-HDAC8
serum, Upstate®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HDAC8(55869)
General description
48 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 305-377 ludzkiego HDAC8
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-HDAC8 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania HDAC8, znanego również jako deacetylaza histonowa 8 i zostało przetestowane w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
HDAC8
Physical form
30% glicerolu
Antiserum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot in in a nuclear extract of mouse liver
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Van den Wyngaert et al.
FEBS letters, 478(1-2), 77-83 (2000-08-03)
To date, seven different human histone deacetylases (HDACs) have been identified, which fall into two distinct classes. We have isolated and characterized a cDNA encoding a novel human HDAC, which we name HDAC8. HDAC8 shows a high degree of sequence
J J Buggy et al.
The Biochemical journal, 350 Pt 1, 199-205 (2000-08-06)
Histone deacetylases (HDACs) are a growing family of enzymes implicated in transcriptional regulation by affecting the acetylation state of core histones in the nucleus of cells. HDACs are known to have key roles in the regulation of cell proliferation [Brehm
E Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 275(20), 15254-15264 (2000-04-05)
Histone acetylation alters chromatin state by modifying lysines on histone and plays an important role in modulating gene transcription. A dynamic balance of histone acetylation/deacetylation is maintained by histone acetyltransferases and histone deacetylases. Emerging evidence suggests that a family of
Dawn Sijin Nin et al.
Cell reports, 36(9), 109621-109621 (2021-09-02)
Radiotherapy (RT) resistance is a major cause of treatment failure in cancers that use definitive RT as their primary treatment modality. This study identifies the cancer/testis (CT) antigen G antigen (GAGE) as a mediator of radio resistance in cervical cancers.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-50504053252675492