Przejdź do
07-441-AF488
Przeciwciało anty-dimetylo-histonowe H3 (Lys9), koniugat Alexa 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Histon H3.1t, H3/t, H3t, H3/g, dimetylo-histon H3 (Lys9), koniugat 488
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki11 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
2920,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Warianty histonu H3 (H3.1, H3.2 i H3.3) są zaangażowane w epigenetyczną pamięć stanu komórkowego. Wzorce H3 w całym genomie zależą od sekwencji aminokwasów i zmieniają się wraz z różnicowaniem komórkowym w regulowanych rozwojowo loci.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: H3K9me2
Skoniugowany z KLH, 2-krotnie rozgałęziony syntetyczny peptyd zawierający sekwencję ..RKme2STG..., w której Kme2 odpowiada dimetylo-lizynie przy reszcie 9 ludzkiego histonu H3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło dimetylo-histonę H3 (Lys9) w komórkach HepG2.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 07-441) nadaje się również do zastosowań w Western blotting, dot blot, immunocytochemii i testach hamowania peptydów (blokowanie peptydów).
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, AlexaFluor 488 Conjugate to przeciwciało przeciwko przeciwciału dimetylo-histonowemu H3 (Lys9) do stosowania w immunocytochemii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
Biochem/physiol Actions
Histon H3 dimetylowany na lizynie 9.
Physical form
Oczyszczone białko A
Oczyszczony koniugat przeciwciał króliczych w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H3 (Lys9) in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-449-AF48807-030-AF48807-030-AF555
description
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
description
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
description
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
description
from rabbit, ALEXA FLUOR 555
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 555
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
human, Tetrahymena sp.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)