Merck
07-030-AF488
Przeciwciało anty-dimetylo-histonowe H3 (Lys4), koniugat Alexa 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
H3K4me2, H3.3B, Lys4 dimetylowany, histon H3, rodzina 3A, Lys4 dimetylowany, histon H3, rodzina 3B, Lys4 dimetylowany, histon H3, Lys4 dimetylowany
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
dimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Warianty histonu H3 (H3.1, H3.2 i H3.3) są zaangażowane w epigenetyczną pamięć stanu komórkowego. Wzorce H3 w całym genomie zależą od sekwencji aminokwasów i zmieniają się wraz z różnicowaniem komórkowym w loci regulowanych rozwojowo.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: H3K4me2
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (ART[Kme2]QTAR-GC) odpowiadający aminokwasom 1-8 ludzkiego histonu H3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło jądrową dimetylację histonu H3 Lys4 w komórkach HeLa.
Nieskoniugowana surowica odpornościowa (nr kat. 07-030) jest odpowiednia również do zastosowań dot blot, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), ChIP-seq, immunocytochemii, immunofluorescencji i Western blot.
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate to przeciwciało przeciwko dimetylacji histonu Lys4 do stosowania w immunocytochemii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Specyficzność tego przeciwciała poliklonalnego wobec dimetylacji histonu H3 Lys4 wykazano w analizie dot blot z użyciem nieskoniugowanej surowicy odpornościowej (nr kat. 07-030).
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Physical form
Oczyszczone białko A.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne sprzężone w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys4 dimethylation in HepG2 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)