Przejdź do
07-329-AF488
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4 (Lys16), Alexa 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Histon H4, acetylo-Histon H4 (Lys16), 488
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
1
2510,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
Histon H4 (UniProt P02309) jest kodowany przez geny HHF1 (ORF YBR0122; Gene ID 852294) i HHF2 (ORF N2752; Gene ID 855701) u gatunków drożdży. Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi ogon N-końcowy, H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Acetylacja histonu H4 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
~10 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: H4K16ac
Syntetyczny peptyd sprzężony z owalbuminą (...GAAcKRH ...), w którym AcK odpowiada reszcie 16 drożdżowego histonu H4.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-histonę H4 (Lys16) w komórkach A431 i NIH/3T3.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 07-329) nadaje się również do zastosowań ChIP, ChIP-seq, Western blotting, testów multipleksowych i dot blot.
To przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4 (Lys16), AlexaFluor 488 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania acetylo-histonu H4 (Lys16).
Biochem/physiol Actions
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Swoistość H4K16ac nieskoniugowanego przeciwciała (nr kat. 07-329) została potwierdzona przy użyciu macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H4 (Lys16) in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07748AF6470732807327
description
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
description
0.5 mg/mL, from rabbit
description
serum, Upstate®
description
serum, from rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
-
conjugate
-
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
UniProt accession no.
P02309
UniProt accession no.
P62805, Q6DRA9
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)