07-2262
Przeciwciało anty-WNK3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza białkowa WNK z niedoborem lizyny 3, kinaza serynowo-treoninowa WNK3, kinaza białkowa bez lizyny 3, kinaza białkowa z niedoborem lizyny 3, kinaza białkowa z niedoborem lizyny 3
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNK3(65267)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sygnalizacja
Sygnalizacja rozwoju
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected WNK3 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat komórek HEK293
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1