Merck
07-2178
Przeciwciało anty-Abl interactor 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Abi1(540815)
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
General description
Interaktor Abl 1 (Abelson interactor 1) jest członkiem rodziny interaktorów Abl i ulega wysokiej ekspresji w mózgu. Interaktor Abl 1 jest zaangażowany w sygnalizację niereceptorowych kinaz tyrozynowych ABL1 i ABL2 oraz receptora EGF. Białko Abl interactor 1 zawiera domeny SH3 i może funkcjonować jako białko adaptorowe; tworzy trimeryczny kompleks z EPS8 i SOS1 w przekazywaniu sygnałów z Ras do Rac. Wcześniejsze badania sugerowały, że interaktor Abl 1 poprzez szlaki Ras i Rac może regulować proliferację komórek, adhezję komórek i przebudowę aktyny. Interaktor Abl 1 jest również badany pod kątem jego roli w hamowaniu nowotworów.
Zaobserwowano ~60 kDa. Uniprot opisuje wiele izoform pomiędzy 43-55 kDa, które mogą być silnie fosforylowane.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu interaktorowi Abl 1.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Wykryj interaktor Abl 1 za pomocą tego przeciwciała Anti-Abl interactor 1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Evaluated by Western Blot in Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Abl interactor 1 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-217804053252648144