Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
dog ... Hsp90Aa1(480438)
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z poprzedniej partii wykryło białko szoku cieplnego 90α w tkance ludzkiego gruczolakoraka prostaty.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło białko szoku cieplnego 90α w komórkach A431.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z poprzedniej partii immunoprecypitowało białko szoku cieplnego 90A z lizatu komórek HeLa.
Transport białek
Przyzwoitki
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórek HeLa
Western Blot Analysis: 0.0625 µg/mL of this antibody detected Heat Shock Protein 90α on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c