Merck
07-2143
Przeciwciało anty-PLEKHG4B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Pleckstrin homology domain-containing family G member 4B, PH domain-containing family G member 4B
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLEKHG4B(153478)
General description
Pleckstrin homology domain-containing family G member 4B (PLEKHG4B) funkcjonuje jako czynnik wymiany guanylo-nukleotydów Rho i jest zaangażowany w regulację transdukcji sygnału białka Rho.
Zaobserwowano ~150 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu PLEKHG4B.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Wykryj członka 4B rodziny G zawierającej domenę homologii Pleckstrina za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-PLEKHG4B zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek JURKAT
Evaluated by Western Blotting in JURKAT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PLEKHG4B in 10 µg of JURKAT cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-214304053252882708