07-213-IS
Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric (Trial Size) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H4, Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Arg3)
informacje o genach
human ... HIST2H4B(554313)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A 1:3,333 dilution from a representative lot immunoprecipitated dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 µg of HeLa and 500ng of HeLa AE cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:3,333 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 ng of PRMT1 treated Histone H4 recombinant protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1