Merck
07-1802
Przeciwciało anty-TAF3
serum, from rabbit
Synonim(y):
Czynnik inicjacji transkrypcji TFIID podjednostka 3, 140 kDa czynnik związany z białkiem wiążącym ramkę TATA, czynnik związany z TBP 3
Czynnik inicjacji transkrypcji TFIID podjednostka 140 kDa, TAF(II)140, TAF140, TAF140, TAFII140
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP
Citations:
2
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque, guinea pig, human
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAF3(83860)
mouse ... Taf3(209361)
General description
TAF3 jest podjednostką TFIID, która została początkowo zidentyfikowana poprzez jej interakcję z regulowanym rozwojowo czynnikiem transkrypcyjnym Bric a brac 1 (bab1), który jest zaangażowany w tworzenie wzorców i morfogenezę tkanek u Drosophila. TFIID jest ogólnym lub podstawowym czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje inicjację poprzez umożliwienie polimerazie RNA II rozpoznania głównego promotora. Kompleksy TAF3-TBPL2 znajdują się w mioblastach; jednak po różnicowaniu w miotuby są one zastępowane przez kompleksy TRF3-TAF3. Dalsze badania są nadal wymagane, aby wyjaśnić rolę i rozwój tego pierwszego kompleksu.
~180 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu TAF3.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała TAF3 przy użyciu chromatyny z transfekowanych komórek hodowanych w warunkach sprzyjających ekspresji z promotora transgenu MyoD:EGFP nad ekspresją z endogennego promotora MyoD.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykrywaj TAF3 przy użyciu tego przeciwciała Anti-TAF3 zatwierdzonego do stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) i immunoprecypitacji.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek C2C12.
Evaluated by Immunoprecipitation in C2C12 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TAF3 in 500 µg of C2C12 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geyan Wu et al.
EBioMedicine, 71, 103558-103558 (2021-09-15)
Resistance to platinum-based chemotherapy is a major cause of therapeutic failure during the treatment of epithelial ovarian cancer (EOC) patients. Our study aims to elucidate the molecular mechanisms by which ZNF711 down regulation promotes CISPLATIN resistance in EOC. ZNF711 expression
Lixue Cao et al.
Nature communications, 10(1), 3761-3761 (2019-08-23)
The mechanisms underlying how cells subjected to genotoxic stress reestablish reduction-oxidation (redox) homeostasis to scavenge genotoxic stress-induced reactive oxygen species (ROS), which maintains the physiological function of cellular processes and cell survival, remain unclear. Herein, we report that, via a
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-180204053252757990