07-1519
Anti-phospho Grb10 (Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, OX40 ligand, OX40L, CD252
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer503)
informacje o genach
human ... GRB10(2887)
mouse ... Grb10(14783)
pig ... Grb10(100188977)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-Grb10 (Ser503) on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse embryonic fibroblast cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1