Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
General description
Kalcyneuryna jest serynowo-treoninową fosfatazą białkową zaangażowaną w pośredniczenie w transdukcji sygnału w wielu różnych reakcjach komórkowych. Kalcyneuryna została powiązana z kinazą MAP Pmk1 i szlakami PI, a także z członkami rodziny małych GTPaz Rab/Ypt i miozyny typu II. Ponadto kalcyneuryna uczestniczy w przekazywaniu sygnałów zewnątrzkomórkowych do jądra poprzez defosforylację członków rodziny czynników transkrypcyjnych NFAT. Te powiązania pokazują wielofunkcyjne możliwości kalcyneuryny w regulacji sygnalizacji wapniowej. Forma Aα kalcyneuryny jest główną izoformą genu podjednostki katalitycznej kalcyneuryny w większości tkanek, co pozwala na odróżnienie Aα od izoform Aβ i Aγ.
58 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający kalcyneurynie Aα.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
To przeciwciało anty-kalcyneuryny Aα zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania kalcyneuryny Aα.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje formę Aα kalcyneuryny.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH7,4) 150 mM NaCl z 40% gylerolem. Nie zawiera konserwantów.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy w nierozcieńczonych porcjach; w tej temperaturze roztwór pozostanie niezamrożony.
pozostanie niezamrożony.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
pozostanie niezamrożony.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mózgu myszy
Lizat mózgu myszy
Evaluated by Western Blot in Mouse brain lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
Other Notes
Zastępuje: AB1696
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-1492 | 04053252325045 |