Kluczowe dokumenty
07-1431
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Tie-2, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Antygen CD202b, kinaza tyrozynowa TEK, śródbłonek, kinaza komórek śródbłonka Tunica interna, receptor kinazy tyrozynowo-białkowej TEK, receptor kinazy tyrozynowo-białkowej TIE-2, p140 TEK, rozpuszczalny wariant 1 TIE2, rozpuszczalny wariant 2 TIE2, wady rozwojowe żył, mnogie
Wybierz wielkość
50 μG
1550,00 zł
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1645
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1645
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEK(7010)
Opis ogólny
Tie-2 należy do rodziny kinaz białkowych tyrozynowych, jest receptorem przezbłonowym dla angiopoetyny 1 i może stanowić jeden z najwcześniejszych markerów linii komórkowej w komórkach śródbłonka ssaków. Jego ekspresja występuje prawie wyłącznie w ludzkich, mysich i szczurzych komórkach śródbłonka i angioblastach. Najprawdopodobniej Tie-2 reguluje różnicowanie, prawidłowe rozpraszanie i proliferację tych komórek podczas angiogenezy. Mutacje w TEK są przyczyną VMCM lub dominująco dziedziczonych wad żylnych, które charakteryzują się serpiginicznymi, rozszerzonymi żyłami. Tie-2 można znaleźć w łożysku i tkance płucnej. Niższe poziomy białka można również znaleźć w nerkach, komórkach śródbłonka żyły pępowinowej i mózgu.
Specyficzność
Rozpoznaje ludzką wewnętrzną kinazę komórek śródbłonka Tunica (TIE-2), opisywaną również jako receptor angiopoetyny-1, p140 TEK lub receptor kinazy tyrozynowej. Sekwencja peptydowa stosowana jako immunogen jest w 100% konserwowana u ludzi, szczurów, myszy i 94% u bydła.
Immunogen
18-aminokwasowa sekwencja peptydowa w zewnątrzkomórkowym N-końcu ludzkiego Tie-2
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało anty-Tie-2, N-końcowe jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Tie-2.
Jakość
Evaluated by Western Blot in human brain lysates.
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected Tie-2 in 10 µg of human brain lysate.
Opis wartości docelowych
Około 126 kDa
Powiązanie
Zastępuje: AB3126
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 100 mM Tris, pH 7,5, zawierający 0,2% BSA i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat ludzkiego mózgu
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparatine analysis of cytophenotypes of cells of mesenchymal lineage isolated from human tissues.
Yu G Suzdal'tseva,V V Burunova,N V Petrakova,I V Vakhrushev,K N Yarygin,V N Yarygin
Bulletin of experimental biology and medicine null