Merck
07-1408
Przeciwciało przeciwko białku regulującemu poziom glukozy 94 (GRP94)
serum, from rabbit
Synonim(y):
94 kDa białko regulowane glukozą 3, prekursor endoplazminy 3, białko szoku cieplnego 90 kDa beta
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSP90B1(7184)
General description
~94 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji ludzkiego GRP94.
Application
Immunocytochemia:
Króliczy anty-GRP94 z poprzedniej partii wykrył lokalizację GRP94 (zielony) w komórkach HEK293. Niebieskie zabarwienie to DAPI, które barwi jądro komórki. Poprzednie partie tego przeciwciała wykazały pozytywne wyniki testów immunocytochemicznych na komórkach HeLa, COS7 i HEK293.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego
Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała została przetestowana na wielu lizatach. Patrz arkusz danych.
Przeciwciało anty-Glucose Regulating Protein 94 (GRP94) wykrywa poziom białka regulującego glukozę 94 (GRP94) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IC.
Biochem/physiol Actions
Białko regulujące poziom glukozy 94 (GRP94, endoplazmina).
Inne gatunki nie były testowane.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna IgG w buforze zawierającym 0,02% azydku sodu.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot on Jurkat lysates.
Western Blot Analysis:
1:500-1:1,500 dilution of this lot detected GRP94 on 10 μg of Jurkat lysates.
Other Notes
Zastępuje: AB3545
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicolas Dejeans et al.
Free radical biology & medicine, 52(6), 993-1002 (2012-01-17)
Targeting the altered redox status of cancer cells is emerging as an interesting approach to potentiate chemotherapy. However, to maximize the effectiveness of this strategy and define the correct chemotherapeutic associations, it is important to understand the biological consequences of
J Maselli et al.
Andrology, 2(2), 259-266 (2014-01-31)
Treatment of testicular cancer includes the coadministration of bleomycin, etoposide and cis-platinum (BEP); however, along with its therapeutic benefit, BEP exposure results in extensive reproductive chemotoxic effects, including alterations to sperm chromatin integrity. As an intact paternal genome is essential
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-140804053252735295