Merck
06-872
Przeciwciało anty-IRAK
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
18
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Clec1B(56760)
General description
80 kDa
Immunogen
Peptyd (DRQGPEESDEFQS) odpowiadający aminokwasom 700-712 ludzkiej IRAK
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Wykryj IRAK za pomocą tego przeciwciała anty-IRAK zatwierdzonego do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje IRAK.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Strącanie siarczanem amonu i chromatografia DEAE-celulozowa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Toll-like Receptors (TLRs) are transmembrane proteins that are expressed on various immune cells. The extracellular N-terminal region of TLRs recognizes specific pathogen components. At least 13 different members of TLR family have been identified that detect different pathogen associated molecular patterns (PAMPs), including lipopolysaccharides, flagellin, bacterial CpG DNA, and viral RNA and DNA. Recognition of PAMPs by TLRs is considered as a key process for the induction of an inflammatory response."
M Trofimova et al.
The Journal of biological chemistry, 271(30), 17609-17612 (1996-07-26)
The NF-kappaB/c-Rel proteins are a family of evolutionarily conserved transcription factors activated during development that in the adult, mediate many processes including the immune response. A high degree of sequence similarity is shared between the NF-kappaB/c-Rel family of transcription factors
Candida albicans triggers activation of distinct signaling pathways to establish a proinflammatory gene expression program in primary human endothelial cells.
Verena Muller, Dorothee Viemann, Marc Schmidt, Nicole Endres, Stephan Ludwig et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Bruns A Watts et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(3), F705-F719 (2019-06-27)
LPS inhibits HCO3- absorption in the medullary thick ascending limb (MTAL) through a Toll-like receptor 4 (TLR4)-myeloid differentiation factor 88 (MyD88)-extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway that is upregulated by sepsis. Pretreatment with the nontoxic immunomodulator monophosphoryl lipid A (MPLA) prevents