Merck
06-758
Przeciwciało anty-acetylo-p53 (Lys373, Lys382)
serum, Upstate®
Synonim(y):
Anty-BCC7, Anty-BMFS5, Anty-LFS1, Anty-P53, Anty-TRP53
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
WB
Citations:
48
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys373,Lys382)
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
53 kDa
p53 jest wiążącym DNA, zawierającym domenę oligomeryzacji i aktywacji transkrypcji supresorem nowotworu, który reguluje w górę geny związane z zatrzymaniem wzrostu i apoptozą w odpowiedzi na sygnały stresowe, wpływając w ten sposób na zaprogramowaną śmierć komórki, różnicowanie komórek i mechanizmy kontroli cyklu komórkowego. p53 lokalizuje się w jądrze, ale może być przyzwoicie transportowany do cytoplazmy przez negatywny regulator MDM2, ligazę ubikwityny E3, która jest regulowana w górę w obecności aktywnego p53, gdzie MDM2 polubikwitynuje p53 w celu ukierunkowania na proteasom. p53 może łączyć się w tetramery pod nieobecność DNA, waha się między konformacjami utajonymi i aktywnymi (wiążącymi DNA) i jest różnie aktywowany poprzez modyfikacje potranslacyjne, w tym fosforylację i acetylację. Mutacje w domenie wiążącej DNA (DBD) (aminokwasy 110-286) p53 mogą zagrozić energetycznie korzystnemu połączeniu z elementami cis i są związane z kilkoma nowotworami u ludzi.
Immunogen
peptyd ludzkiego p53 odpowiadający aminokwasom 368-389 z duplikacją aminokwasów 376 i 377 (HLKSKACKGQSTSTSRHKACKLMFKTC), gdzie ACK oznacza acetylo-lizynę
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Western Blot (tylko na rekombinowanym białku)
Wykryj acetylo-p53 (Lys373) za pomocą przeciwciała anty-acetylo-p53 (Lys373, Lys382) (królicze przeciwciało poliklonalne), które wykazało działanie w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje p53 acetylowany in vitro przez rekombinowany p300 i dla peptydu zawierającego acetylo-lizynę 373, ale nie dla peptydu zawierającego acetylo-lizynę 320.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu. Roztwór mrożony.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Rak piersi, okrężnicy, tkanki skóry
routinely evaluated by an in vitro acetyl transferase assay on recombinant p300, HAT domain (Catalog #14-418)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1137
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative proteomic characterization of ethanol-responsive pathways in rat microglial cells.
Bell-Temin, Harris, et al.
Journal of Proteome Research, 12, 2067-2077 (2013)
Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity.
Torma, F; Koltai, E; Nagy, E; Ziaaldini, MM; Posa, A; Koch, LG; Britton, SL; Boldogh, I; Radak, Z
Testing null
Hye-Jung Park et al.
Cell journal, 21(1), 27-34 (2018-12-07)
Amentoflavone is the main component of Selaginella tamariscina widely known as an oriental traditional medicinal stuff that has been known to have a variety of medicinal effects such as the induction of apoptosis, antimetastasis, and anti-inflammation. However, the effect of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-758-25UL04054839342462