Merck
06-702
Przeciwciało anty-fosfo-Smad1 (Ser463/465)
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, Xenopus, rat, mouse
Application:
WB
Citations:
29
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, Xenopus, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer463/pSer465)
Gene Information
human ... SMAD1(4086)
General description
65 kDa
Białka Smad, homologi matek przeciwko dpp (Mad) u ssaków, funkcjonują za kinazami serynowo-treoninowymi receptora TGF-β i ulegają fosforylacji seryny w odpowiedzi na aktywację receptora. Po związaniu BMP (białko morfogenetyczne kości) lub TGF-β z docelowymi receptorami powierzchniowymi, Smad1 (oznaczany również jako Madr1 lub JV4-1) ulega fosforylacji na Ser 463 i Ser 465. Aktywowany Smad1 wiąże się ze Smad4 i przemieszcza się do jądra, gdzie kompleks Smad1/Smad4 rekrutuje białka wiążące DNA w celu aktywacji transkrypcji określonego genu. Wiązanie BMP indukuje fosforylację Smad1, co zwiększa wiązanie Smad1 z CBP w celu stymulacji transkrypcji zależnej od Smad1. Ponadto ALK1 i ALK2 specyficznie fosforylują Smad1 na resztach zlokalizowanych w domenie MH2 i indukują szlaki zależne od Smad1.
Immunogen
peptyd odpowiadający (CGGSPHNPISpSVpSGG) odpowiadający aminokwasom 455-465 ludzkiego białka Smad1
Application
Wykryj fosfo-Smad1 (Ser463/465) za pomocą przeciwciała anty-fosfo-Smad1 (Ser463/465) (królicze przeciwciało poliklonalne), które wykazało działanie w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podwójną fosforylację seryny Smad1 (Ser463/465).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa lub NIH/3T3 poddane działaniu BMP-4
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from P19 (mouse embryonal carcinoma) cells treated with BMP4
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TGFbeta-mediated activation of Smad1 in B-cell non-Hodgkin's lymphoma and effect on cell proliferation.
Munoz, O; Fend, F; de Beaumont, R; Husson, H; Astier, A; Freedman, AS
Leukemia null
Peiwen Wu et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 312(6), F1090-F1100 (2017-03-17)
Collagen IV (Col IV) is a major component of expanded glomerular extracellular matrix in diabetic nephropathy and Smad1 is a key molecule regulating Col IV expression in mesangial cells (MCs). The present study was conducted to determine if Smad1 pathway
BMP signaling dynamics in embryonic orofacial tissue.
Partha Mukhopadhyay,Cynthia L Webb,Dennis R Warner,Robert M Greene,M Michele Pisano
Journal of Cellular Physiology null