Merck
06-659
Przeciwciało anty-fosfo-c-Jun (Ser73)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Białko aktywatora 1, białko wiążące domenę aktywacji Jun, protoonkogen c-jun, homolog onkogenu 17 wirusa mięsaka ptaka V-jun, białko wiążące enhancer AP1, onkogen jun, homolog onkogenu 17 wirusa mięsaka v-jun, homolog onkogenu 17 wirusa mięsaka v-jun
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
39
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer73)
Gene Information
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
rat ... Jun(24516)
zebrafish ... Jun(335916)
General description
c-Jun jest składnikiem czynnika transkrypcyjnego AP-1, który wiąże i aktywuje transkrypcję w elementach TRE/AP-1 i wydaje się być głównym celem szlaku sygnałowego SAPK/JNK. Aktywność transkrypcyjna c-Jun jest regulowana przez fosforylację Ser63 i Ser73. Sygnały zewnątrzkomórkowe, w tym czynniki wzrostu, transformujące onkoproteiny i promieniowanie UV, stymulują fosforylację c-Jun przy Ser63/73 i aktywują transkrypcję zależną od c-Jun. Mutacja Ser63/73 sprawia, że c-Jun nie reaguje na szlaki sygnałowe indukowane mitogenami i stresem.
szlaki sygnałowe. Homolog kinazy MAP, SAPK/JNK, wiąże się z N-końcowym regionem c-Jun i fosforyluje c-Jun w Ser63/73. Ponadto aktywność SAPK/JNK jest stymulowana przez te same sygnały, które aktywują c-Jun.
~40 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu fosfo-C-Jun (Ser73) w pobliżu N-końca.
Application
Analiza Western Blot :
Poprzednia partia tego przeciwciała wykryła 10 ng fosforylowanego gst-Jun, ale nie wykryła 10 ng niefosforylowanego Jun, jak podało niezależne laboratorium.
Przeciwciało anty-fosfo-c-Jun (Ser73) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania fosfo-c-Jun (Ser73) znanego również jako białko aktywatora 1 i zostało zatwierdzone w ICC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa fosfo-c-Jun. Może również wykrywać fosfo-JunD w odpowiednio traktowanych komórkach, ponieważ homologia sekwencji jest identyczna (13/13).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3 nietraktowany i traktowany anizomycyną.
Evaluated by Western Blotting in Anisomycin treated NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-C-Jun (Ser73) in 10 µg of Anisomycin treated NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-213
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Spohn et al.
Molecular pharmacology, 78(5), 865-876 (2010-08-18)
Thapsigargin is a specific inhibitor of the sarco/endoplasmic reticulum Ca(2+) ATPase of the endoplasmic reticulum. Here, we show that stimulation of human HaCaT keratinocytes with nanomolar concentrations of thapsigargin triggers expression of activating transcription factor (ATF) 3, a basic-region leucin
M Repici et al.
Neuroscience, 159(1), 94-103 (2009-01-13)
The c-Jun N-terminal kinase (JNK) is a mitogen-activated protein kinase (MAPK) activated by stress-signals and involved in many different diseases. Previous results proved the powerful effect of the cell permeable peptide inhibitor d-JNKI1 (d-retro-inverso form of c-Jun N-terminal kinase-inhibitor) against
C Urbich et al.
The Journal of clinical investigation, 108(10), 1451-1458 (2001-11-21)
Atherosclerosis is an inflammatory disease of large arteries that is initiated through the activation of endothelium by proinflammatory mediators. CD40 receptor stimulation has been implicated in the pathogenesis of atherosclerosis. One of the most important atheroprotective stimuli is the viscous
Carlos O Stocco et al.
The Journal of biological chemistry, 277(5), 3293-3302 (2001-11-24)
We have previously demonstrated that prostaglandin F(2alpha) (PGF(2alpha)) induces a rapid and transient expression of Nur77 in luteal cells. We have shown that Nur77 plays an important role in ovarian physiology by mediating the PGF(2alpha) induction of 20alpha-HSD, a steroidogenic
Epinephrine Activation of the ?2-Adrenoceptor Is Required for IL-13-Induced Mucin Production in Human Bronchial Epithelial Cells.
Al-Sawalha, N; Pokkunuri, I; Omoluabi, O; Kim, H; Thanawala, VJ; Hernandez, A; Bond, RA; Knoll, BJ
Testing null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-65904053252320729