Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN1C(1028)
General description
57kDa
Immunogen
15 aminokwasowy syntetyczny peptyd (CGVGSVEQTPRKRLR) odpowiadający aminokwasom 303-316 ludzkiego Kip2
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj Kip2 za pomocą przeciwciała anty-Kip2 (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Kip2
Physical form
0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract or bovine brain nuclear extract
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Steffen Heeg et al.
Cancer science, 102(2), 351-360 (2010-12-16)
Telomerase plays an important role during immortalization and malignant transformation as crucial steps in the development of human cancer. In a cellular model of oral-esophageal carcinogenesis, recapitulating the human disease, immortalization occurred independent of the activation of telomerase but through
Cyclin-dependent kinase inhibitor p57KIP2 in soft tissue sarcomas and Wilms'tumors.
Orlow, I, et al.
Cancer Research, 56, 1219-1221 (1996)
S Matsuoka et al.
Genes & development, 9(6), 650-662 (1995-03-15)
Cyclin-dependent kinases (Cdks) are positive regulators of cell proliferation, whereas Cdk inhibitors (CKIs) inhibit proliferation. We describe a new CKI, p57KIP2, which is related to p21CIP1 and p27KIP1. p57KIP2 is a potent, tight-binding inhibitor of several G1 cyclin/Cdk complexes, and