Merck
06-342
Przeciwciało anty-JAK3
serum, Upstate®
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
36
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Jak3(16453)
General description
125 kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający resztom 934-952 (RDELCVAGAQLYACQDPAI) mysiego JAK3. Sekwencja peptydu immunizującego ma 16/19 aminokwasów wspólnych ze szczurzym JAK3, ale zawiera wstawkę aminokwasową, która może blokować reaktywność krzyżową. Peptyd immunizujący ma 12/19 aminokwasów wspólnych z ludzkim JAK3.
Application
Anti-JAK3 Antibody to przeciwciało przeciwko JAK3 do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
: Rozpoznaje mysi JAK3, Mr 125kDa i produkty degradacji JAK3, Mr 95-120kDa. Surowica wykazuje bardzo słabą immunoreaktywność dla ludzkiego JAK3. Nie odnotowano immunoreakcji z immunoprecypitowanymi mysimi JAK1 i JAK2.
Przeciwciało to zostało przetestowane na kilku ludzkich liniach komórkowych, w tym na komórkach A431, Hela, Jurkat i HEK293. Surowica wykazuje bardzo słabą immunoreaktywność dla ludzkiego JAK3
Physical form
surowica odpornościowa zawierająca 0,05% azydku sodu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on lysate from a mouse cytotoxic T lymphocyte cell line (CTLL)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential requirement of the cytoplasmic subregions of gamma c chain in T cell development and function.
Tsujino, S; Di Santo, JP; Takaoka, A; McKernan, TL; Noguchi, S; Taya, C; Yonekawa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
R L Palmer-Crocker et al.
The Journal of clinical investigation, 98(3), 604-609 (1996-08-01)
IL-4 and IL-13 each act on human endothelial cells (ECs) to induce expression of vascular cell adhesion molecule-1. On hematopoietic cells. IL-4 responses may be mediated either through a pathway involving gc, the common signaling subunit of the IL-2, IL-4
Involvement of proteasomes in regulating Jak-STAT pathways upon interleukin-2 stimulation
Yu, C. L. and Burakoff, S. J.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 14017-14020 (1997)
Jak1 expression is required for mediating interleukin-4-induced tyrosine phosphorylation of insulin receptor substrate and Stat6 signaling molecules.
Chen, X H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 6556-6560 (1997)
P L Orchansky et al.
The Journal of biological chemistry, 272(36), 22940-22947 (1997-09-05)
Interleukin (IL)-13 is a pleiotropic immunoregulatory cytokine that shares many, although not all, of the biological activities of IL-4. The overlapping biological properties of IL-4 and IL-13 appear to be due to the existence of shared components of the receptors
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-34204053252274572