Merck
06-1304
Przeciwciało anty-SETD8 (hPR-SET7)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
N-metylotransferaza histon-lizyna SETD8
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SETD8(387893)
General description
Metylotransferaza N-lizyny KMT5A (UniProt: Q9NQR1; znana również jako EC: 2.1.1.43, H4-K20-HMTase KMT5A, Histone-lysine N-methyltransferase KMT5A, Lysine N-methyltransferase 5A, Lysine-specific methylase 5A, PR/SET domain-containing protein 07, PR-Set7, PR/SET07, SET domain-containing protein 8) jest kodowana przez gen KMT5A (znany również jako PRSET7, SET07, SET8, SETD8) u człowieka (Gene ID: 387893). SETD8 (hPR-SET7) jest metylotransferazą histonową, która dodaje pojedynczą grupę metylową do lizyny 20 histonu H4 (H4K20me1). H4K20me1 jest wzbogacony podczas mitozy i stanowi specyficzny znacznik dla epigenetycznej represji transkrypcji. SETD8 nie jest wykrywany podczas fazy G1. Po raz pierwszy jest wykrywany w fazach od S do G2 i osiąga szczyt podczas mitozy. Funkcjonuje głównie w regionach euchromatyny, odgrywając tym samym kluczową rolę w wyciszaniu genów euchromatycznych. Jest wymagana do proliferacji komórek, prawdopodobnie poprzez przyczynianie się do utrzymania prawidłowej struktury DNA wyższego rzędu podczas mitozy, a także jest zaangażowana w kondensację chromosomów i prawidłową cytokinezę. Doniesiono również, że pośredniczy w monometylacji p53/TP53 w lizynie 382, co prowadzi do represji genów docelowych p53/TP53. SETD8 posiada domenę SET w aminokwasach 257-378 i region ten zawiera aktywne miejsce aktywności enzymatycznej. Sekwencje przed i za domeną SET są również wymagane dla jej aktywności metylotransferazy. Opisano dwie izoformy SETD8, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
~43 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu SETD8 (hPR-SET7).
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-SETD8 (hPR-SET7) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania SETD8 (hPR-SET7) znanego również jako N-metylotransferaza histonowo-lizynowa SETD8 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa metylotransferazę N-lizyny KMT5A (PR-SET7).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa.
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected SETD8 (hPR-SET7) in HeLa cell nucleaar extract.
Other Notes
Zastępuje: 07-316
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-130404053252622731