Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTSD(1509)
General description
Katepsyna D jest syntetyzowana jako prekursor 54 kDa, który jest przetwarzany proteolitycznie do pośredniego pojedynczego łańcucha 48 kDa, który dojrzewa do bardziej stabilnej formy 34 kDa i 14 kDa. Jest to regulowana przez estrogeny proteaza lizosomalna, która może ułatwiać migrację i inwazję komórek nowotworowych poprzez trawienie błony podstawnej, macierzy zewnątrzkomórkowej i tkanki łącznej. Ze względu na jej aktywność mitogenną i proteolityczną, została ona uznana za marker prognostyczny w wielu typach nowotworów, zwłaszcza w raku piersi. Katepsyna D ulega ekspresji w komórkach nabłonkowych, a także w makrofagach. Immunoreaktywność komórek nowotworowych i makrofagów naciekających tkankę musi być rejestrowana oddzielnie.
Obserwowana masa cząsteczkowa ~58 kDa Białko jest glikozylowane i może być nieco wyższa niż przewidywana.
Przewidywana masa cząsteczkowa formy aktywnej wynosi ~46 kDa i ~54 kDa dla formy prekursorowej.
Przewidywana masa cząsteczkowa formy aktywnej wynosi ~46 kDa i ~54 kDa dla formy prekursorowej.
Immunogen
Epitop: Łańcuch ciężki
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej katepsynie D w łańcuchu ciężkim.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło katepsynę D w lizatach komórek A431 i HeLa.
Anti-Cathepsin D Antibody to przeciwciało przeciwko katepsynie D do stosowania w WB i IC.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Metabolizm
Apoptoza i rak
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Apoptoza - Dodatkowe
Biochem/physiol Actions
84% homologii sekwencji z myszami i szczurami.
To przeciwciało rozpoznaje katepsynę D.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cathepsin D on 10 µg of A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cathepsin D on 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Relationship among placental cadmium, lead, zinc, and copper levels in smoking pregnant women.
Turkan Kutlu,A Alev Karagozler,Engin M Gozukara
Biological trace element research null
Ganesh Vilas Shelke et al.
The Journal of cell biology, 222(6) (2023-05-22)
Exosomes are small vesicles that are secreted from cells to dispose of undegraded materials and mediate intercellular communication. A major source of exosomes is intraluminal vesicles within multivesicular endosomes that undergo exocytic fusion with the plasma membrane. An alternative fate