Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
73P21, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
73P21, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT1S1(84335)
General description
40 kDa
PRAS40 (Proline Rich Akt Substrate, 40 kDa), znany również jako AKT1S1, jest białkiem o wszechobecnej ekspresji, które jest fosforylowane na reszcie Thr246 poprzez szlak PI3K/Akt. Zostało ono pierwotnie odkryte jako substrat Akt, ponieważ posiada przypuszczalny motyw fosforylacji Akt RxRxxpS/pT2. Ta fosforylacja pozwala mu wiązać 14-3-3 i Raptor kompleksu mTOR mTORC1. Wiadomo, że PRAS40 wiąże się i reguluje aktywność kinaz mTORC1 (mTOR, Raptor, mLST8), która jest aktywowana przez insulinę za PI3K i Akt, a następnie fosforyluje p70S6K i 4EBP1. Wiadomo, że PRAS40 ma przypuszczalny motyw TOS (FVMDE), który pozwala mu wiązać się z Raptorem mTORC1 pod nieobecność insuliny1. Uważa się, że poprzez wiązanie się z Raptorem, PRAS40 hamuje aktywność kinazową mTORC1 poprzez zapobieganie wiązaniu się z jego substratami, takimi jak p70S6K i 4EBP1.
Immunogen
Rekombinowany ludzki PRAS40 (pełnej długości) wyrażony w E. coli.
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 01-1,0 μg/mL tej partii wykryło PRAS40 w lizatach RIPA komórek HeLa.
Anti-Pras40 Antibody, Clone 73P21 to przeciwciało przeciwko Pras40 do stosowania w IP i WB.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje PRAS40.
To przeciwciało nie reaguje krzyżowo z myszami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym PBS z 1% BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RIPA komórek HeLa.
Lizaty RIPA komórek HeLa.
Routinely evaluated by western blot.
Western Blot Analysis:
A 0.1-1.0 µg/mL dilution of this lot detected PRAS40 in RIPA lysates of HeLa cells.
Western Blot Analysis:
A 0.1-1.0 µg/mL dilution of this lot detected PRAS40 in RIPA lysates of HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Evaluating the therapeutic potential of mTOR inhibitors using mouse genetics.
Huawei Li,Jennifer L Cotton,David A Guertin
Methods in Molecular Biology null
David A Guertin et al.
Cancer cell, 15(2), 148-159 (2009-02-03)
mTOR complex 2 (mTORC2) contains the mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase and the Rictor regulatory protein and phosphorylates Akt. Whether this function of mTORC2 is critical for cancer progression is unknown. Here, we show that transformed human prostate epithelial
Daniel W D West et al.
The American journal of clinical nutrition, 94(3), 795-803 (2011-07-29)
Ingestion of whey or casein yields divergent patterns of aminoacidemia that influence whole-body and skeletal muscle myofibrillar protein synthesis (MPS) after exercise. Direct comparisons of the effects of contrasting absorption rates exhibited by these proteins are confounded by their differing