Kluczowe dokumenty
05-954
Sigma-Aldrich
Anti-TCL1 Antibody
culture supernatant, Upstate®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCL1A(8115)
Specyficzność
TCL1A, no cross-reactivity with TML1 (TCL1B) or MTCP1
Immunogen
KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids 60-73 (RPMTPTQIGPSLLP) of human TCL1A
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
This Anti-TCL1 Antibody is validated for use in WB, IH for the detection of TCL1.
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from Raji cells
Opis wartości docelowych
14 kD
Postać fizyczna
Cell culture supernatant
Przechowywanie i stabilność
2 years at -20°C from date of shipment
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal structures of Tcl1 family oncoproteins and their conserved surface features.
Petock, John M, et al.
TheScientificWorldJournal, 2, 1876-1884 (2002)
TCL1: a new drug target in lymphoid and germ-cell malignancies?
Lock, Richard B
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 35, 1614-1618 (2003)
TCL1 is a diagnostic marker for intratubular germ cell neoplasia and classic seminoma.
Dengfeng Cao,Zhaoli Lane,Robert William Allan,Peng Wang,Charles Chuanhai Guo,Yan Peng,Jianping Li
Histopathology null
Structural basis for the co-activation of protein kinase B by T-cell leukemia-1 (TCL1) family proto-oncoproteins.
Auguin, Daniel, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279, 35890-35902 (2004)
A systematic approach to diagnosis of mature T-cell leukemias reveals heterogeneity among WHO categories
Herling, M. et al.
Blood, 104, 328-335 (2004)