Merck
05-946
Przeciwciało przeciw trofinie, klon 3-11
culture supernatant, clone 3-11, Upstate®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3-11, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
3-11, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRO(7216)
General description
69 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 1319-1327 (SIVGFSGGP-C) ludzkiej trofininy (MAGE-D3)
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Adhezja (CAMs)
Przeciwciało przeciw trofinie, klon 3-11 wykrywa poziom trofiny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP, WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Trofina (MAGE-D3)
Physical form
Supernatant hodowli komórkowej
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from HT-H cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-94604053252728495