Merck
05-919
Przeciwciało przeciwko receptorowi komórek T, klon C305
culture supernatant, clone C305, Upstate®
Synonim(y):
Przeciwciało przeciwko receptorowi komórek T
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C305, monoclonal
Application:
IP, multiplexing
Citations:
12
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C305, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRDD3(28523)
Immunogen
Komórki T Jurkat
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Przeciwciało przeciwko receptorowi komórek T, klon C305 wykrywa poziom receptora komórek T i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Mplex i IP.
Biochem/physiol Actions
Receptor komórek T Jurkat
Physical form
Stężony supernatant hodowli
Preparation Note
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely used in bioassays to activate T cell receptor signaling cascades in Jurkat cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Weiss et al.
The Journal of experimental medicine, 160(5), 1284-1299 (1984-11-01)
The association between T3 and the T cell antigen receptor was examined using the T3 bearing T cell leukemic line Jurkat. A monoclonal antibody, C305, was produced, which reacted with idiotypic-like determinants expressed on Jurkat. The molecule with which this
Joseph Lin et al.
The Journal of cell biology, 162(4), 673-682 (2003-08-13)
CD148 is a receptor-like protein tyrosine phosphatase up-regulated on T cells after T cell receptor (TCR) stimulation. To examine the physiologic role of CD148 in TCR signaling, we used an inducible CD148-expressing Jurkat T cell clone. Expression of CD148 inhibits
Monica L Friedrich et al.
The Journal of biological chemistry, 282(7), 4573-4584 (2006-12-22)
Death-associated protein-related apoptotic kinase-2 (DRAK2), a member of the death-associated protein-like family of serine/threonine kinases, is highly expressed in lymphoid organs and is a negative regulator of T cell activation. To investigate the regulation of DRAK2 activity in primary lymphocytes
Pussadee Paensuwan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(1), 448-458 (2015-11-22)
Ligand binding to the TCR causes a conformational change at the CD3 subunits to expose the CD3ε cytoplasmic proline-rich sequence (PRS). It was suggested that the PRS is important for TCR signaling and T cell activation. It has been shown
Nadia Martinez-Martin et al.
Nature communications, 7, 11473-11473 (2016-05-06)
Viruses encode secreted and cell-surface expressed proteins essential to modulate host immune defenses and establish productive infections. However, to date there has been no systematic study of the extracellular interactome of any human virus. Here we utilize the E3 proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-91904053252582967